Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 150,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 597,00 € |
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1550,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
Acetilcoenzima A, sale di trilitio
Application
L′acetilcoenzima A è usato per analizzare l′attività dell′enzima CAT in estratti cellulari usando radioisotopi. L′attività dell′enzima CAT negli estratti cellulari catalizza il trasferimento di gruppi acetilici dall′acetilcoenzima A al cloramfenicolo. Per misurare l′attività della CAT negli estratti cellulari sono stati sviluppati diversi saggi.[1] L′acetilcoenzima A è stato usato anche per determinare l′attività della citrato sintasi.
Biochem/physiol Actions
L′acetilcoenzima A (Ac-CoA) è il prodotto finale della glicolisi e prende parte alla via dell′Ac-CoA, che è una via metabolica per i composti del carbonio. L′Ac-CoA è importante nella sintesi del colesterolo.[2][3] Prende parte anche alla biosintesi degli acidi grassi e al catabolismo di poliammine come la spermina e la spermidina. Un basso livello di Ac-CoA porta a una perdita di cellule gliali e della funzione neuronale. I corpi chetonici e i trigliceridi fanno aumentare l′Ac-CoA all′idrolisi e ciò determina indirettamente un incremento dell′acetilazione dell′istone.[4][5][6]
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: Solvente ottimale: acqua o soluzione acquosa con pH debolmente acido (tra 4 e 5).
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
50 mg/mL in tampone fosfato, a pH 7, è stabile per 3 settimane da -15 a -25 °C. Le soluzioni non congelate devono essere usate immediatamente.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
50 mg/mL in tampone fosfato, a pH 7, è stabile per 3 settimane da -15 a -25 °C. Le soluzioni non congelate devono essere usate immediatamente.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 85% (Enzymatic and Absorbance) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥85% | assay >99% (TLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| description Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3 | description - | description - | description - |
| concentration 2% (lithium) | concentration - | concentration - | concentration - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 870724P |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?