231085
Cilostamide
A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC₅₀ = 70 nM).
Sinonimo/i:
Cilostamide, N-Cyclohexyl-N-methyl-4-(1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy)butyramide, OPC 3689
Scegli un formato
336,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
336,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(cc[c]1=O)cc(cc2)OCCCC(=O)N(C3CCCCC3)C
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDE 3
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Christensen, S.B., and Trophy, T.J. 1994. Ann. Rep. Med. Chem. 29, 185.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 105.
WGK 3