219556
Ceranib-2
A cell-permeable, potent inhibitor of ceramidase (IC₅₀ = 28 mM) with anti-proliferative and proapoptotic properties.
Sinonimo/i:
Ceranib-2, Ceranib 2, Ceranib2, 3-(3-(4-methoxyphenyl)acryloyl)-4-phenylquinolin-2(1H)-one, AC Inhibitor III, Acid Ceramidase Inhibitor III
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1)C(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3