Vai a
S3445
SM-19712 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide sodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
691,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13ClN5NaO3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.84 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(S(N(C(NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=CC=CC=C3)=O)[Na])(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H10ClN5O3S.Na.H2O/c1-7-10(6-14)11(17-16-7)15-12(19)18-22(20,21)9-4-2-8(13)3-5-9;;/h2-5H,1H3,(H3,15,16,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HLHPDQXMLDUDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
SM-19712 hydrate was used in studies to determine the effectiveness of ECE inhibition as a treatment option for Alzheimer′s disease.[1]
Biochem/physiol Actions
Nonpeptide, potent and selective endothelin converting enzyme inhibitor.
SM-19712 a sulfonylureid-pyrazole derivative is a potent and selective inhibitor of endothelin converting enzyme (ECE).[2] It attenuates the effects of ischemic acute renal failure and reduces the inflammation, tissue injury and vasoconstriction induced by dextran sodium sulfate in mouse colon.[3][4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2950SML0416SML1276
E7820 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2950
E7820
TCN-201 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0416
TCN-201
BAZ2-ICR ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1276
BAZ2-ICR
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)