Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 172,00 € |
25 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 326,00 € |
100 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 975,00 € |
Informazioni su questo articolo
172,00 €
biological source
bovine spleen
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
composition
Protein, ≥30% biuret
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTSB(281105)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥5 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥250 units/mg protein (E1%/280) | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) |
| biological source bovine spleen | biological source - | biological source - | biological source human |
| Gene Information cow ... CTSB(281105) | Gene Information human ... CTSB(1508) | Gene Information human ... CTSD(1509) | Gene Information human ... CTSB(1508) |
| specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥250 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥2228 pmol/min-μg |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?