Vai a
SML3744
Ac-FLTD-CMK
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-acetyl-Phe-Leu-Thr-Asp-chloromethylketone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
378,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1520,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H37ClN4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
569.05
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Ac-FLTD-CMK is a selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor (IC50 = 46.7 nM, 329 nM, 1.49 μM, respectively, against GSDMD clevage by human caspase-1, -5, -4 in cell-free enzymatic assays) that suppresses pyroptosis downstream of both canonical and noncanonical inflammasomes, as well as reduces IL-1β release following activation of the NLRP3 inflammasome in macrophages (10 μM 4h post 200 ng/mL LPS and 0.5h before ATP or nigericin). Ac-FLTD-CMK selectively blocks GSDMD clevage by inflammatory caspases without affecting apoptotic caspases (caspase-3 IC50 >100 μM) or apoptosis.
Selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor that suppresses NLRP3 inflammasome activation and downstream pyroptosis.
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0429218750EMU032091
Ac-FLTD-CMK ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3744
Ac-FLTD-CMK
Ac-YVAD-cmk ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0429
Ac-YVAD-cmk
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
The Caspase-3 Inhibitor III, also referenced under CAS 285570-60-7, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
targeting mouse Gsdmd
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder
form
powder, lyophilized solid
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)