218745
Caspase Inhibitor III
The Caspase Inhibitor III, also referenced under CAS 634911-80-1, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase Inhibitor III, Boc-D-FMK
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
semisolid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)
MXOOUCRHWJYCAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
broad spectrum caspase
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
D’Mello, S.R., et al. 1998. J. Neurochem. 70, 1809.
WGK 1