218759
Caspase-8 Inhibitor II
≥98% (HPLC), powder, Caspase-8 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Caspase-8 Inhibitor II, Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK, Granzyme B Inhibitor III
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Caspase-8 Inhibitor II, The Caspase-8 Inhibitor II controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to yellow
Solubilità
DMSO: 10 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-8
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science281, 1312.
WGK 1