208690
Calmodulin, Bovine Brain
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
Sinonimo/i:
Calmodulin, Bovine Brain, CaM, Ca 2+/Calmodulin, CaM, Ca2+/Calmodulin
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥12,500 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Appleman, M.M., et al. 1985. J. Cyclic Nucleotide and Protein Phosph. Res.10, 417.
Cheung, W.T. 1979. Science207, 19.
Sharma, R.K., and Wang, J.H. 1979. Adv. Cyclic Nucleotide Res.10, 187.
Wang, J.H., and Waisman, D.M. 1979. Curr. Topics Cell. Reg.15, 47.
Watterson, A., et al. 1976. J. Biol. Chem.251, 4501.
WGK 3