-IHC (1:100) for 16 Hours @ 4C
-Secondary (1:400) for 1 Hours @ RT
-Long wash times in PBST
-positive control diseased kidney, 90% damaged glomeruli
204903
Anti-Complement 5b-9 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Terminal Complement Complex, Anti-Membrane Attack Complex, Anti-MAC
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (see comments)
Paraffin Sections (see comments, heat pre-treatment required)
Radial Immunodiffusion (use undiluted)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1