Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 214,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 240,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 556,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 595,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 830,00 € |
Informazioni su questo articolo
214,00 €
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (403A-74), vial of 0.5 mL concentrate (403A-75), bottle of 1.0 mL predilute (403A-77), vial of 1.0 mL concentrate (403A-76), bottle of 7.0 mL predilute (403A-78)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... CR2(1380)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description clone 1H8, from mouse | description clone K13/16, from mouse |
| clone polyclonal | clone SP91, monoclonal | clone 1H8, monoclonal | clone K13/16, monoclonal |
| antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, primate | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - | form - |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?