AP132
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio
2 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Rabbit IgG, Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Anticorpi secondari & di controllo
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2