Documenti fondamentali
203800
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
Sinonimo/i:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cAMP, Na
Scegli un formato
10 MG
98,30 €
98,30 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
98,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10BrN5O6P · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
98,30 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Br)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP. Preferentially activates protein kinase A (PKA). Directly activates Epac, a Rap1 guanine-nucleotide exchange factor.
Cell-permeable cAMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cAMP. Preferentially activates cAMP-dependent protein kinase (PKA). Induces the guanine-nucleotide-exchange factor activity of GEFI, also known as Epac (exchange protein directly activated by cAMP), and GEFII toward Rap1 both in vivo and in vitro.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PKA
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid pH >8.5.
Altre note
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Boyer, B., and Thiery, J.P. 1993. J. Cell Biol.120, 767.
Hei, Y.-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3