Documenti fondamentali
GERPN418
ECL Advance Blocking Reagent
Cytiva RPN418
Sinonimo/i:
ECL Blocking Agent
Scegli un formato
1 PKG
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 40 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN418
Colore
Yellow. Pale color
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
During the Western blotting process, non-specific binding of antibodies to the membrane is detrimental to the specificity and sensitivity of the assay. To overcome this challenge, it is essential to block parts of the membrane not already occupied by proteins. The Amersham ECL Prime blocking agent can be used for blocking Amersham Protran nitrocellulose (NC) and Amersham Hybond polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes when used along with the ECL™ chemiluminescence detection reagents, such as Amersham ECL™, ECL™ start, ECL™ Prime, ECL™ Select, and ECL™ Plex. Each pack contains 40 g of blocking agent, which is sufficient for at least 20 mini blots.
Applicazioni
ECL Advance Blocking Reagent may be used for high-sensitivity ECL and fluorescence western blotting applications.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)