1.94512
Etilacetato
EMPLURA®
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup