1.94507
Acqua
Distilled, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acqua, (distilled), EMPLURA®
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
(distilled)
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available