Documenti fondamentali
1.93624
Supelco
Fosfato di sodio monobasico
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
NaH2PO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161706
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1