Documenti fondamentali
1.93611
Supelco
Carbonato di sodio
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1