Documenti fondamentali
1.93503
Supelco
Idrossido di potassio
pellets, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352320
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
pellets
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1