Documenti fondamentali
1.93421
Supelco
Periodic acid
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Periodic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H5IO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93421.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3