Documenti fondamentali
1.93406
Supelco
Acido nitrico
~70%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
~70%
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93406.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93406.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93406.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1