225711
Acido nitrico
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.999% trace metals basis
70%
Stato
liquid
Purificato mediante
redistillation
Colore
colorless
pH
<1.0
Densità
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrate
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- nella nitrazione di composti aromatici, eterociclicli aromatici, alcheni, gruppi metilenici attivati, ecc.
- nella ossidazione selettiva di composti organosolforici a formare i corrispondenti solfossidi utilizzando un catalizzatore acido solido
- nella ossidazione di alcoli, aldeidi, esteri ed eteroatomi
- nelle reazioni di aromatizzazione e deidrogenazione.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?