Documenti fondamentali
1.93246
Supelco
Solfato d′ammonio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352314
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
EMPARTA®
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93246.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93246.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93246.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)