Documenti fondamentali
1.93233
Supelco
Cloruro di calcio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1