Documenti
1.93204
Supelco
Solfato di argento
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Silver sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Forma fisica
powder
Punto di fusione
652  °C (1206 °F)
Solubilità
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93204.0026: 25 g, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3