Documenti fondamentali
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Etanolo, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
denatured
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Concentrazione
83.5-87.5 % (v/v)
85.5 % (v/v)
Impurezze
12.5-16.5 % (v/v) water
Colore
, Hazen ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
Compatibilità
corresponds for identity (IR)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
Confezionamento
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
Risultati analitici
denaturated with ethyl methyl ketone
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1