Documenti fondamentali
178276
Sigma-Aldrich
Apicidin, Fusarium sp.
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC₅₀= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
Sinonimo/i:
Apicidin, Fusarium sp., cyclo-[L-(2-Amino-8-oxodecanoyl)-L-(N-methoxytryptophan)-L-isoleucyl-D-pipecolinyl], HDAC Inhibitor XI
Scegli un formato
1 MG
168,00 €
5 MG
395,00 €
168,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
168,00 €
5 MG
395,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H49N5O6
Peso molecolare:
623.78
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
168,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Highly Toxic (H)
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3