171257
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, 6-[D(–) α-Aminophenylacetamido]penicillanic Acid, Na
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2