Key Documents
165300
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
Sinonimo/i:
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
dilute aqueous base: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
Descrizione generale
Phosphonic acid analog of L-glutamic acid. A selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Also a potent, pathway-specific synaptic depressant.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
Pin, J.-P., and Duvoisin, R. 1995. Neuropharmacology 34, 1.
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3