M4280
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti Mouse Fc Antibody, Anti Mouse Fc Antibody - Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: 1:20,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)