16-452
4G10® Platinum, Anti-Phosphotyrosine Antibody, Biotin Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
A dilution of 1:1000-2000 of this antibody detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from human HEK293 cells treated with 100 nM insulin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
NOTE: DO NOT FREEZE.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2