Documenti fondamentali
16-104
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10®, coniugato con FITC
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Scegli un formato
100 μG
650,00 €
650,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
650,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
650,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Anticorpo anti-fosfotirosina (05-321), coniugato con fluoresceina isotiocianato (FITC).
Specificità
Riconosce le proteine con tirosina fosforilata, indipendentemente dalla specie.
Immunogeno
Fosfotiramina-KLH
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Per applicazioni in cui è vantaggioso un anticorpo coniugato con FITC, come la ICC.
Rilevate la fosfotirosina con questo anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10, coniugato con FITC e convalidato per lavori di IC.
Sottocategoria di ricerca
Comuni modificazioni post traduzionali
Qualità
Valutata di routine in saggi di immunocitochimica finalizzati alla rivelazione di proteine con tirosina fosforilata in cellule A431 umane stimolate con EGF
Stato fisico
PBS contenente azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 9 mesi a 4°C.
Risultati analitici
Controllo
Estratti di cellule A431 umane trattate con pervanadato o cellule A431 umane trattate con EGF
Note legali
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Marina Guillén-Yunta et al.
Fluids and barriers of the CNS, 20(1), 79-79 (2023-11-04)
The monocarboxylate transporter 8 (MCT8) plays a vital role in maintaining brain thyroid hormone homeostasis. This transmembrane transporter is expressed at the brain barriers, as the blood-brain barrier (BBB), and in neural cells, being the sole known thyroid hormone-specific transporter
Experimental inoculation of juvenile rhesus macaques with primate enteric caliciviruses.
Sestak, K; Feely, S; Fey, B; Dufour, J; Hargitt, E; Alvarez, X; Pahar, B; Gregoricus et al.
Testing null
Xiaomin Zhang et al.
Neuron, 107(6), 1212-1225 (2020-08-09)
Dentate gyrus granule cells (GCs) connect the entorhinal cortex to the hippocampal CA3 region, but how they process spatial information remains enigmatic. To examine the role of GCs in spatial coding, we measured excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) and action potentials
José Ursic-Bedoya et al.
Molecular metabolism, 60, 101483-101483 (2022-04-04)
Fibroblast growth factor 19 (FGF19) is a hormone with pleiotropic metabolic functions, leading to ongoing development of analogues for treatment of metabolic disorders. On the other hand, FGF19 is overexpressed in a sub-group of hepatocellular carcinoma (HCC) patients and has
Kelly L Asquith et al.
Journal of cell science, 117(Pt 16), 3645-3657 (2004-07-15)
Mammalian spermatozoa undergo a series of molecular and biochemical changes collectively termed capacitation prior to acquiring the ability to fertilise the oocyte. Although phosphorylation of sperm proteins on tyrosine residues has been recognised as an important component of this process