MAB1676
Anti-Talin 1 Antibody, NT, a.a. 139-433, clone TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TA205, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLN1(7094)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2