1.52266
Chromolith® WP 300 RP-8 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Sinonimo/i:
Chromolith® WP 300 RP-8 50-4.6 HPLC column
Scegli un formato
652,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
652,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chromolith® WP 300 RP-8, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiali
PEEK column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Chromolith®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4-5% Carbon loading
Parametri
200 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 4.6 mm
Matrice
monolithic silica
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione pori
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
Intervallo di pH d’impiego
1.5-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
- Completely bioinert column hardware and high biorecovery
- High-speed separations at very low column back-pressure
- High matrix tolerance, allowing time and cost savings with simplified workflows
- Cost-savings due to extended column lifetimes
- Connection of columns, flow gradients and the use of mobile phases with higher viscosity
Contenuto correlato
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy