LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART® 125-4 - 1508260001 has a normal phase separation, but for the analysis of fatty acids, we recommend the LiChrospher® RP-18 HPLC Columns https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/lichrospherrp18hplccolumn1234598765.
1.50826
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Scegli un formato
620,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
620,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L20
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Diol bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.6
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.4 - 1.0
Note legali
Prodotti correlati
-
Please provide information regarding this pricelist column. Does this column include a normal phase that can be used for fatty acid analysis?
1 risposta-