Documenti fondamentali
1.50175
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
Scegli un formato
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1501757175
722,00 €
1501757174
877,00 €
UNIT
909,00 €
1501757184
927,00 €
713,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1 UNIT
713,00 €
1501757175
722,00 €
1501757174
877,00 €
UNIT
909,00 €
1501757184
927,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
713,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Nome del prodotto
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
Parametri
250 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 3 mm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany