1.51345
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Scegli un formato
648,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
648,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 2.0