14-734-M
FGFR1 (V561M) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human FGFR1 amino acids 456 -765 containing the V561 mutation. For use in Enzyme Assays.
Sinonimo/i:
Basic Fibroblast Growth Factor Receptor 1, c-fgr, CD331
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 62.3 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2