SRP0242
EGFR (T790M L858R) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, HER1, PIG61, Proto-oncogene c-ErbB-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
88 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
The EGFR gene is mapped to human chromosome 7p11.2 and encodes a 170 kDa receptor protein belonging to the HER (Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4) family of receptor tyrosine kinases. Egfr is localized to epithelial cell surface.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità