Documenti fondamentali
1.46461
Millipore
Brodo MacConkey
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 10 bottles, for Escherichia coli
Sinonimo/i:
Brodo Medium G, MacC
Scegli un formato
10 X 10 ML
55,60 €
1464610070
400,00 €
55,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 X 10 ML
55,60 €
1464610070
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
55,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
pack of 10 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
125 mL
pH
7.3
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Il brodo MacConkey supporta la proliferazione della maggior parte dei batteri gram negativi, mentre la presenza di sali biliari inibisce la proliferazione dei gram positivi. Il colore del terreno passa dal violetto al giallo a causa della degradazione del lattosio ad acido da parte dei batteri. La variazione del pH è palesata dall′indicatore violetto di bromocresolo che mostra una minore inibizione rispetto al rosso neutro.
Applicazioni
Il brodo MacConkey è adatto ai testi di sterilità di prodotti farmaceutici. È progettato per l′arricchimento di Enterobacteriaceae e il rilevamento di Escherichia coli.
Caratteristiche e vantaggi
  • Terreni pronti per l′uso
  • Flaconi con tappo a vite
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.