1.46463
Brodo di Mossel
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Brodo con bile e glucosio-verde brillante tamponato, brodo EE, brodo di Mossel di arricchimento per enterobatteri
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
USP
Livello qualitativo
Descrizione
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
8 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
pH
7.2
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Enterobacter spp.
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Terreni pronti per l′uso
- Flaconi con tappi a vite
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.