1.46410
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
2 ×, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth (2x concentrated), Tryptic Soy Broth double-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Composizione
, 2 ×
Confezionamento
box of 6 bottles
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
100 mL
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2