1.46382
Brodo MacConkey
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Broth Medium G, MacC
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
USP 62
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (1 L in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
1000 mL , filling volume
pH
7.3
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1