Documenti fondamentali
1.46381
Millipore
Soluzione tampone NaCl-peptone + Tween® 80 0.1%
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, White screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Sinonimo/i:
Acqua peptonata salina tamponata con Tween 0,1%, Soluzione peptone cloruro di sodio tamponata con polisorbato 0,1%
Scegli un formato
6 PKG
134,00 €
134,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 PKG
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106229
NACRES:
NA.74
134,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type White screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pack of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Componenti
tween: 0.1%
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
La soluzione peptone-NaCl tamponata ha un basso livello di peptoni, oltre al tampone fosfato e al cloruro di sodio, che mantiene la vitalità dei microrganismi nella soluzione, senza supportarne l′ulteriore proliferazione. Il polisorbato 80 aiuta anche a realizzare la sospensione di sostanze scarsamente bagnabili. Agisce inoltre da agente neutralizzante per disinfettanti come i composti dell′ammonio quaternario, lo iodio e i parabeni.
Applicazioni
La soluzione peptone-NaCl tamponata con Tween® 80 è adatta per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili. È usata anche come soluzione per la preparazione dei campioni o come soluzione di diluizione o di lavaggio.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC