Documenti fondamentali
1.46181
Millipore
Terreno Rappaport Vassiliadis
ready-to-use, tube filling volume 10 mL
Sinonimo/i:
Terreno RVS; terreno per arricchimento di Salmonella secondo Rappaport e Vassiliadis
Scegli un formato
20 PKG
32,10 €
32,10 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 PKG
32,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
NACRES:
NA.74
32,10 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP 2.6.13
USP 62
Livello qualitativo
Descrizione
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to EP
Stato
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Composizione
with soy peptone
Confezionamento
single packed of 20 or 100 tubes per box
tube of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità
10 mL
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
5.2
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Il terreno Rappaport Vassiliadis è usato per l′arricchimento selettivo e il rilevamento presuntivo di Salmonella sp. Questo terreno è una modifica del brodo di arricchimento Rappaport-Vassiliadis ed è usato per l′arricchimento della mobilità nei dischi di Petri. È un terreno rapido e sensibile per l′isolamento di Salmonella sp. e può essere seminato subito dopo il pre-arricchimento.
Applicazioni
Il terreno Rappaport Vassiliadis è usato per l′arricchimento selettivo e il rilevamento presuntivo di Salmonella sp. nei prodotti farmaceutici.
Risultati analitici
Il peptone di soia fornisce nutrienti azotati, carboniosi, vitamine del complesso B e altri nutrienti essenziali per la crescita. Il fosfato fornisce al terreno l′attività tampone. Il verde malachite è un agente selettivo. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico dei terreni. La Salmonella di solito sopravvive a una pressione osmotica lievemente alta (dovuta al MgCl2 nel terreno), prolifera a un pH leggermente basso ed è resistente al verde malachite rispetto ad altri batteri, per cui il terreno è selettivo per la proliferazione di Salmonella sp.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.