Documenti fondamentali
14-519-M
Sigma-Aldrich
Cdk6/Cyclin D3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged full length human Cdk6 complexed with N-terminal GST-tagged full-length human Cyclin D3, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
578,00 €
250 μG
3.690,00 €
578,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
578,00 €
250 μG
3.690,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
578,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
PM
Mw 38 kDa (cdk6)
Mw 59 kDa (cyclin D3)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... CDK6(1021)
Descrizione generale
N-terminal, His6-tagged fulllength human cdk6 complexed with N-terminal GSTtagged full-length human cyclin D3
Product Source: expressed in Sf21 cells
Applicazioni
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: CDK6/cyclinD3
Target Sub-Family: CMGC
Confezionamento
Also available in 250μg size as catalog # 14-519M - Call for pricing and availability.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of histone H1
Stato fisico
Glutathione-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany