137141
Spermine tetrahydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Scegli un formato
2.283,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.283,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
non-compendial
Stato
powder
Concentrazione
99.0-101.0 % (w/w) (T)
Impurezze
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC)
≤890 mg/kg toluene (HS-GC)
Punto di fusione
310-311 °C (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤25 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤130 mg/kg
Ni: ≤2.5 mg/kg
Zn: ≤130 mg/kg
Compatibilità
corresponds for identity (1H-NMR)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento