Vai a
85610
Spermine tetrahydrochloride
From microbial,synthetic, ≥99.0% (AT), NMDA agonist/antagonist, powder or crystals
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
657,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H26N4 · 4HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-189-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3911771
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder or crystals
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Spermine tetrahydrochloride, ≥99.0% (AT), powder or crystals
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers.
Biochem/physiol Actions
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S287685605S1141
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water, high purity: 100 mg/ml
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine tetrahydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)