Documenti fondamentali
1.32370
Millipore
Anaerocult C mini
Incubation bags for creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
Scegli un formato
25 EACH
94,00 €
94,00 €
Spedizione prevista il29 gennaio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EACH
94,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104308
NACRES:
NB.14
94,00 €
Spedizione prevista il29 gennaio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Stato
solid
Caratteristiche
Produces a low-oxygen and high-CO2 atmosphere.
Produttore/marchio commerciale
Anaerocult
Confezionamento
pkg of 25 Anaerocult C mini and 25 special incubation bags
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
Colore
white
applicazioni
microbiology
Compatibilità
ANAEROTEST
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Anaerocult C Mini contains chemicals that bind a precisely determined amount of oxygen in the special incubation bag and release a defined quantity of CO2, producing an oxygen-depleted, CO2-enriched atmosphere. This creates the right atmospheric conditions for the microaerophilic or capnophilic microorganisms to grow.The Anaerocult C Mini special incubation bags, which are included with the product, can hold two Petri dishes. These can be two different culture media plates inoculated with one sample or two plates with the same medium inoculated with two different samples. The Anaerocult C Mini sachet is moistened with 3 ml of water and placed in the special incubation bag with the Petri dishes.
Applicazioni
Anaerocult C mini is a gas generator system for the incubation of one or two Petri dishes in a low-oxygen, high-CO2 atmosphere for the growth of anaerobic microorganisms.
Note legali
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.