1.20084
Eshmuno® CPS Resin
Sinonimo/i:
Eshmuno® CPS
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
ligand
(Sulfoisobutyl)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Eshmuno®
Forma fisica
resin
Parametri
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C
Densità
1 g/cm3
applicazioni
recombinant protein
Tecnica di separazione
cation exchange
weak cation exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
- Excellent separation efficiencies at high protein loadings
- Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
- Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Confezionamento
- 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
- 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
- 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
- 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C